Läs mer
4-metyl-2-pentanon, BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™
Produktkod. 10087460 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10087460 1 L 1 L
10484801 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10087460 Leverantör JT Baker Leverantörsnummer 8049.1000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-01-2027
Överskrider ACS-specifikationerna
Kemiska identifierare
CAS 108-10-1
Molekylformel C6H12O
Molekylvikt (g/mol) 100.16
MDL-nummer MFCD00008938
InChI-nyckel NTIZESTWPVYFNL-UHFFFAOYSA-N
Synonym Methyl Isobutyl Ketone , Isobutyl Methyl Ketone , Methyl iso-Butyl Ketone
IUPAC-namn 4-metylpentan-2-on
LEDER CC(C)CC(C)=O
Specifikationer
Smältpunkt -84 °C
Färg Max. 15 (APHA)
Utseende Klart
Densitet 0,801 g/cm³ (20 °C)
Kvantitet 1 L
Flampunkt 16 °C
Förpackning Glasflaska
Rester efter avdunstning Max. 0,002 %
Analysprocentintervall min. 99 %
Vatten Max. 0,1 %
Kokpunkt 117,4 °C (1013 hPa)