Läs mer
4-metyl-2-pentanon, CHROMASOLV™, för HPLC, ≥99,5 %, Solstice
Produktkod. 15652960
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15652960 1 L Glasflaska 1 L
1 options
Produktkod. 15652960 Leverantör Honeywell-Chromasolv Leverantörsnummer 2932611L
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 31-03-2027
CHROMASOLV™ , för HPLC,≥ 99,5 %
  • För HPLC och organisk syntes
  • Högrena, mångsidiga lösningsmedel
  • Hög konsistens från parti till parti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methyl-2-pentanone
Namnnotering CHROMASOLV, för HPLC, ™≥ 99,5%
CAS 108-10-1
Abs. Max. 0,01 vid 400 nm, Max. 0,02 vid 380 nm, Max. 0,15 vid 360 nm, Max. 0,50 vid 340 nm, Max. 1,0 vid 335 nm
CAS Max % 100.0000%
Smältpunkt -80 °C (litteratur)
Densitet 0,801 g/ml vid 25 °C (lit.)
Kokpunkt 115 °C till 117 °C
Flampunkt 14 °C
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C6H12O
Linjär formel (CH3)2CHCH2COCH3
MDL-nummer MFCD00008938
Kvantitet 1 L
UN-nummer UN1245
Beilstein 605399
Synonym 4-methyl-2-pentanone, methyl isobutyl ketone, isopropylacetone, isobutyl methyl ketone, hexone, mibk, 2-pentanone, 4-methyl, 2-methyl-4-pentanone, 4-methyl-2-oxopentane, methylisobutylketon
InChI-nyckel NTIZESTWPVYFNL-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(C)CC(=O)C
IUPAC-namn 4-metylpentan-2-on
Molekylvikt (g/mol) 100.161
PubChem CID 7909
ChEBI CHEBI:82344
Formel vikt 100.16
Procent renhet >99.5%
Kvalitet HPLC
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Methyl-2-pentanone
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.