Läs mer
4-Methyl-2-pentanone-d5, TRC
Produktkod. 30478805
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30478805 1 g
30466307 100 mg
30474814 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30478805 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM3280271G
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4840-81-7
Molekylformel C6 2H5 H7 O
Molekylvikt (g/mol) 105.19
Synonym 4-Methyl-2-pentanone D5 (1,1,1,3,3-D5), 2-Pentanone-1,1,1,3,3-d5, 4-methyl- (7CI, 8CI, 9CI)
IUPAC-namn 1,1,1,3,3-pentadeuterio-4-methylpentan-2-one
LEDER [2H]C([2H])([2H])C(=O)C([2H])([2H])C(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methyl-2-pentanone-d5
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C6H12O/c1-5(2)4-6(3)7/h5H,4H2,1-3H3/i3D3,4D2
Formel vikt 105.1202