Läs mer
4-metyl-2-pentanon, Solstice
Produktkod. 15633980
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
20 kg
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
20kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15633980 2.5 L 2.5 L
15623980 1 L 1 L
15643980 20 kg 20kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15633980 Leverantör Fluka Leverantörsnummer 334632.5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2500.00 SEK
    1875.00 SEK / 2.5 L
    Save 625.00 SEK
    25% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-02-2027
Kemiska identifierare
CAS 108-10-1
Molekylformel C6H12O
Molekylvikt (g/mol) 100.161
MDL-nummer MFCD00008938
InChI-nyckel NTIZESTWPVYFNL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-2-pentanone, methyl isobutyl ketone, isopropylacetone, isobutyl methyl ketone, hexone, mibk, 2-pentanone, 4-methyl, 2-methyl-4-pentanone, 4-methyl-2-oxopentane, methylisobutylketon
PubChem CID 7909
ChEBI CHEBI:82344
IUPAC-namn 4-metylpentan-2-on
LEDER CC(C)CC(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methyl-2-pentanone
Densitet 0,801 g/ml vid 25 °C
Flampunkt 14 °C (57,2 °F)
Linjär formel (CH3)2CHCH2COCH3
Kvantitet 2.5 L
UN-nummer UN1245
Beilstein 605399
Ångdensitet 3,5 (vs luft)
Formel vikt 100,16 g/mol
Procent renhet ≥99%
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Methyl-2-pentanone
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-methylpentan-2-one