Läs mer
4-metyl-2-pentanon, HPLC-grad, 99+%
Produktkod. 11364848
Change view
Kvantitet:
1 L
4 x 1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
4 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11364848 1 L 1 L
11374848 4 x 1 L 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11364848 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043170.K2
 Begränsad artikel
I lager
Maximal nivå av föroreningar: Avdunstningsrester 5 ppm, H2O 0,1 %, Färg (APHA) 10 | CAS: 108-10-1 | C6H12O | 100,161 g/mol
4-metyl-2-pentanon används som en mobil fas i högpresterande vätskekromatografi och vätskekromatografi i kombination med masspektrometri.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108-10-1
Molekylformel C6H12O
Molekylvikt (g/mol) 100.161
MDL-nummer MFCD00008938
InChI-nyckel NTIZESTWPVYFNL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-2-pentanone, methyl isobutyl ketone, isopropylacetone, isobutyl methyl ketone, hexone, mibk, 2-pentanone, 4-methyl, 2-methyl-4-pentanone, 4-methyl-2-oxopentane, methylisobutylketon
PubChem CID 7909
ChEBI CHEBI:82344
IUPAC-namn 4-metylpentan-2-on
LEDER CC(C)CC(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methyl-2-pentanone
Namnnotering Filtered through 0.2μ filters.
Smältpunkt °C to 84°C
Färg Färglös
Densitet 0.801 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 117°C to 118°C
Flampunkt 13°C (55°F)
Tändpunkt 460°C (860°F)
Analysprocentintervall >99%
Odör Mild
Brytningsindex 1.396
Kvantitet 1 L
Beilstein 605399
Löslighetsinformation Miscible with ethanol,ether,acetone,benzene and chloroform. Slightly miscible with water.
Formel vikt 100.16
Ångtryck 21 hPa (16mm Hg) at 20°C
Kvalitet HPLC
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 4-Methyl-2-pentanone
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.