Läs mer
4-Metyl-2-pentanon, puriss. p.a., ACS Reagens, ≥99%, Solstice
Beskrivning
ACS LÖSNINGSMEDDEL FÖR ALLMÄN ANVÄNDNING
- prisvärd lösning för applikationer som HPLC i preparativ skala, rengöring och organisk syntes
- lämplig för mindre krävande tillämpningar som rutinmässig isokratisk HPLC
- variationer och minskade problem som kan spåras till lösningsmedelskontamination
- alla lösningsmedel är testade för att uppfylla ACS allmänna användningsspecifikationer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Methyl-2-pentanone |
| Namnnotering | För extraktionsanalys |
| Smältpunkt | -80 °C |
| Färg | Färglös |
| Densitet | 0,801 g/ml vid 25 °C |
| Kokpunkt | 117 °C |
| Flampunkt | 14 °C (57,2 °F) |
| Odör | Kännetecken |
| Förpackning | Glasflaska |
| Linjär formel | (CH3)2CHCH2COCH3 |
| Visa mer |