Läs mer
4-metyl-2-pentenoinsyra, 98+%
Produktkod. 11465247
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11465247 10 g 10g
11475247 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11465247 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22639.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10321-71-8 | C6H9O2 | 113,14 g/mol
4-Methyl-2-pentenoic acid används i medicinsk forskning och i kemikaliesyntes. Det används som smakämnen i livsmedel& kosmetika.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
4-Methyl-2-pentenoic acid används i medicinsk forskning och i kemikaliesyntes. Det används som smakämnen i livsmedel& kosmetika.
Löslighet
Något löslig i vatten. Löslig i aceton, eter, etanol.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i en förseglad behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10321-71-8
Molekylformel C6H9O2
Molekylvikt (g/mol) 113.14
MDL-nummer MFCD00043804
InChI-nyckel QAOXMQCWUWZZNC-ONEGZZNKSA-M
Synonym 4-methyl-2-pentenoic acid, 4-methylpent-2-enoic acid, e-4-methylpent-2-enoic acid, 3-isopropyl acrylic acid, 2e-4-methylpent-2-enoic acid, 2-pentenoic acid, 4-methyl, unii-0qp1933ptd, 4-methylpent-2-en-1-oic acid, trans-4-methyl-2-pentenoic acid, e-4-methyl-2-pentenoic acid
PubChem CID 642039
IUPAC-namn (E)-4-metylpent-2-ensyra
LEDER CC(C)\C=C\C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methyl-2-pentenoic acid
Densitet 0.959
Kokpunkt 212°C
Flampunkt >100°C (212°F)
Odör Unpleasant
Linjär formel (CH3)2CHCH=CHCO2H
Brytningsindex 1.4485
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN3265
Löslighetsinformation Slightly soluble in water. Soluble in acetone,ether,ethanol.
Formel vikt 114.15
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Methyl-2-pentenoic acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Methyl-2-pentenoicacid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.