Läs mer
Alfa Aesar™ 4-Methyl-2-phenyl-1,2,3-triazole-5-carboxylic acid, 98%
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 4-Methyl-2-phenyl-1,2,3-triazole-5-carboxylic acid |
| Smältpunkt | 200°C to 205°C |
| Kvantitet | 1 g |
| Beilstein | 177649 |
| Formel vikt | 203.2 |
| Procent renhet | 98% |