Learn More
4-metyl-2-fenyl-1,3-oxazol-5-karbaldehyd, 95 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 4-Methyl-2-phenyl-1, 3-oxazole-5-carbaldehyde |
| CAS Min % | 94.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analysprocentintervall | 95% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 250 mg |
| Formel vikt | 187.2 |
| Procent renhet | 95% |