Läs mer
4-metyl-2-fenyl-1,3-oxazol-5-karbaldehyd, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10763995
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10763995 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10021124 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10763995 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC18104DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 953408-85-0
Molekylformel C11H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 187.198
MDL-nummer MFCD11109318
InChI-nyckel NIYJTYPVRBYCEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-formyl-4-methyl-2-phenyl-1,3-oxazole, 4-methyl-2-phenyloxazole-5-carbaldehyde, 4-methyl-2-phenyl-1,3-oxazole-5-carboxaldehyde
PubChem CID 26343583
IUPAC-namn 4-metyl-2-fenyl-1,3-oxazol-5-karbaldehyd
LEDER CC1=C(OC(=N1)C2=CC=CC=C2)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methyl-2-phenyl-1, 3-oxazole-5-carbaldehyde
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 187.2
Procent renhet 95%