Läs mer
4-metyl-2-fenyl-1,3-oxazol-5-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10526104
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10526104 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10204964 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10526104 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC18101CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 91137-55-2
Molekylformel C11H9NO3
Molekylvikt (g/mol) 203.197
MDL-nummer MFCD01566859
InChI-nyckel HRFYZRHGBICKAG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-2-phenyloxazole-5-carboxylic acid, 5-oxazolecarboxylicacid, 4-methyl-2-phenyl, 5-oxazolecarboxylic acid, 4-methyl-2-phenyl
PubChem CID 4176428
IUPAC-namn 4-metyl-2-fenyl-l,3-oxazol-5-karboxylsyra
LEDER CC1=C(OC(=N1)C2=CC=CC=C2)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methyl-2-phenyl-1, 3-oxazole-5-carboxylic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 203.2
Procent renhet 97%