Läs mer
(4-metyl-2-fenyl-1,3-tiazol-5-yl)metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10710354
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10710354 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10036242 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10710354 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC29209DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 61291-91-6
Molekylformel C11H11NOS
Molekylvikt (g/mol) 205.275
MDL-nummer MFCD01928782
InChI-nyckel JSIPFWSPCWZJIU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-5-yl methanol, 4-methyl-2-phenylthiazol-5-yl methanol, 4-methyl-2-phenyl-thiazol-5-yl-methanol, 4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-5-yl methan-1-ol, 4-methyl-2-phenyl-5-thiazolemethanol, 5-hydroxymethyl-4-methyl-2-phenylthiazole
PubChem CID 736541
IUPAC-namn (4-metyl-2-fenyl-l,3-tiazol-5-yl)metanol
LEDER CC1=C(SC(=N1)C2=CC=CC=C2)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (4-Methyl-2-phenyl-1, 3-thiazol-5-yl)methanol
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 205.28
Procent renhet 97%