Läs mer
4-metyl-2-fenyl-1,3-tiazol-5-karbaldehyd, Thermo Scientific™
Produktkod. 10473403
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10473403 250 mg 250mg
10025762 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10473403 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC29204CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 55327-23-6
Molekylformel C11H9NOS
Molekylvikt (g/mol) 203.26
MDL-nummer MFCD04974047
InChI-nyckel QRPSQJOXOZJEHJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-2-phenylthiazole-5-carbaldehyde, 4-methyl-2-phenyl-thiazole-5-carbaldehyde, 2-phenyl-4-methylthiazole-5-carbaldehyde, 5-thiazolecarboxaldehyde, 4-methyl-2-phenyl
PubChem CID 2795491
IUPAC-namn 4-metyl-2-fenyl-1,3-tiazol-5-karbaldehyd
LEDER CC1=C(SC(=N1)C1=CC=CC=C1)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methyl-2-phenyl-1, 3-thiazole-5-carbaldehyde
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 203.26
Procent renhet 97%