Läs mer
4-metyl-2-fenyl-1,3-tiazol-5-karboxylsyra, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. p-3485782
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10745673 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10596993 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10745673 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SPB03749CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 33763-20-1
Molekylformel C11H8NO2S
Molekylvikt (g/mol) 218.25
MDL-nummer MFCD00141955
InChI-nyckel CRSMRBYEBHOYRM-UHFFFAOYSA-M
Synonym 4-methyl-2-phenylthiazole-5-carboxylic acid, 5-thiazolecarboxylic acid, 4-methyl-2-phenyl, 4-methyl-2-phenyl-thiazole-5-carboxylic acid, 4-methyl-2-phenyl-5-thiazolecarboxylic acid, 2-phenyl-4-methylthiazole-5-carboxylic acid, maybridge1_008941, 5-thiazolecarboxylicacid, 4-methyl-2-phenyl, 4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-5-carboxylic acid
PubChem CID 720957
IUPAC-namn 4-metyl-2-fenyl-1,3-tiazol-5-karboxylsyra
LEDER CC1=C(SC(=N1)C1=CC=CC=C1)C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methyl-2-phenyl-1, 3-thiazole-5-carboxylic acid
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 219.26
Procent renhet Tech.
Kvalitet Teknisk