Läs mer
4-metyl-2-fenyl-1,3-tiazol-5-karboxylsyra, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10745673
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10745673 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10596993 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10745673 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SPB03749CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 33763-20-1
Molekylformel C11H8NO2S
Molekylvikt (g/mol) 218.25
MDL-nummer MFCD00141955
InChI-nyckel CRSMRBYEBHOYRM-UHFFFAOYSA-M
Synonym 4-methyl-2-phenylthiazole-5-carboxylic acid, 5-thiazolecarboxylic acid, 4-methyl-2-phenyl, 4-methyl-2-phenyl-thiazole-5-carboxylic acid, 4-methyl-2-phenyl-5-thiazolecarboxylic acid, 2-phenyl-4-methylthiazole-5-carboxylic acid, maybridge1_008941, 5-thiazolecarboxylicacid, 4-methyl-2-phenyl, 4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-5-carboxylic acid
PubChem CID 720957
IUPAC-namn 4-metyl-2-fenyl-1,3-tiazol-5-karboxylsyra
LEDER CC1=C(SC(=N1)C1=CC=CC=C1)C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methyl-2-phenyl-1, 3-thiazole-5-carboxylic acid
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 219.26
Procent renhet Tech.
Kvalitet Teknisk