Läs mer
4-metyl-2-fenyl-1,3-tiazol-5-sulfonylklorid, teknisk, Thermo Scientific™
Produktkod. 10641275
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10641275 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10041222 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10337734 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10641275 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC29203CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-10-2026
Kemiska identifierare
CAS 690632-88-3
Molekylformel C10H8ClNO2S2
Molekylvikt (g/mol) 273.749
InChI-nyckel NGDQQLAVJWUYSF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-2-phenylthiazole-5-sulfonyl chloride, 4-methyl-2-phenyl-thiazole-5-sulfonyl chloride, 5-thiazolesulfonyl chloride, 4-methyl-2-phenyl, 4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazole-5-sulfonylchloride
PubChem CID 2795490
IUPAC-namn 4-metyl-2-fenyl-l,3-tiazol-5-sulfonylklorid
LEDER CC1=C(SC(=N1)C2=CC=CC=C2)S(=O)(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methyl-2-phenyl-1, 3-thiazole-5-sulfonyl chloride
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 273.76
Procent renhet 95%