Läs mer
4-metyl-2-fenyl-5-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,3-tiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11316835
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11316835 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
10005722 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10695433 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11316835 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC29239DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 690632-24-7
Molekylformel C16H20BNO2S
Molekylvikt (g/mol) 301.21
MDL-nummer MFCD05865106
InChI-nyckel QJROOQWDMKQWEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-2-phenyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1,3-thiazole, 4-methyl-2-phenyl-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1,3-thiazole, 4-methyl-2-phenyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl thiazole, 4-methyl-2-phenyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-1,3-thiazole
PubChem CID 2795497
IUPAC-namn 4-metyl-2-fenyl-5-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,3-tiazol
LEDER CC1=C(SC(=N1)C1=CC=CC=C1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methyl-2-phenyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,3-thiazole
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 301.22
Procent renhet 97%