Läs mer
4-metyl-2-fenyl-5-pyrimidinkarboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11300587
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11300587 5 g 5g
10782663 1 g 1g
10564505 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11300587 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC20201DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 103249-79-2
Molekylformel C12H10N2O2
Molekylvikt (g/mol) 214.224
InChI-nyckel ZPXPNKCBUXSJFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-2-phenyl-5-pyrimidinecarboxylic acid, 5-pyrimidinecarboxylicacid, 4-methyl-2-phenyl, acmc-1c8q0, 2-phenyl-4-methylpyrimidine-5-carboxylic acid, 5-pyrimidinecarboxylicacid,4-methyl-2-phenyl, 4-methyl-2-phenyl-pyrimidine-5-carboxylic acid, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 4-methyl-2-phenyl
PubChem CID 239975
IUPAC-namn 4-metyl-2-fenylpyrimidin-5-karboxylsyra
LEDER CC1=NC(=NC=C1C(=O)O)C2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methyl-2-phenyl-5-pyrimidinecarboxylic acid
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 214.22
Procent renhet 97%