Läs mer
(4-metyl-2-fenyl-5-pyrimidinyl)metanol, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10437232
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10437232 250 mg 250mg
10437422 1 g 1g
10220275 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10437232 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC20209CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 342405-27-0
Molekylformel C12H12N2O
Molekylvikt (g/mol) 200.241
MDL-nummer MFCD02682074
InChI-nyckel LXJHDOHHZSZIMJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-2-phenylpyrimidin-5-yl methanol, 4-methyl-2-phenyl-5-pyrimidinyl methanol, 5-pyrimidinemethanol,4-methyl-2-phenyl, 4-methyl-2-phenylpyrimidin-5-yl methan-1-ol
PubChem CID 2776512
IUPAC-namn (4-metyl-2-fenylpyrimidin-5-yl)metanol
LEDER CC1=NC(=NC=C1CO)C2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (4-Methyl-2-phenyl-5-pyrimidinyl)methanol
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 200.24
Procent renhet 95%