Läs mer
(4-metyl-2-fenyl-5-pyrimidinyl)metanol, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10437422
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10437422 1 g 1g
10437232 250 mg 250mg
10220275 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10437422 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC20209DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 342405-27-0
Molekylformel C12H12N2O
Molekylvikt (g/mol) 200.241
MDL-nummer MFCD02682074
InChI-nyckel LXJHDOHHZSZIMJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-2-phenylpyrimidin-5-yl methanol, 4-methyl-2-phenyl-5-pyrimidinyl methanol, 5-pyrimidinemethanol,4-methyl-2-phenyl, 4-methyl-2-phenylpyrimidin-5-yl methan-1-ol
PubChem CID 2776512
IUPAC-namn (4-metyl-2-fenylpyrimidin-5-yl)metanol
LEDER CC1=NC(=NC=C1CO)C2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (4-Methyl-2-phenyl-5-pyrimidinyl)methanol
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 200.24
Procent renhet 95%