Läs mer
4-metyl-2-(fenylmetylen)hydrazid bensensulfonsyra, TRC
Produktkod. 30468921
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30468921 250 mg
1 options
Produktkod. 30468921 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM226208250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methyl-2-(phenylmethylene)hydrazide Benzenesulfonic Acid
CAS 1006894-79-6
Molekylformel C14H14N2O2S
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C14H14N2O2S/c1-12-7-9-14(10-8-12)19(17,18)16-15-11-13-5-3-2-4-6-13/h2-11,16H,1H3/b15-11+
LEDER O=S(N/N=C/C1=CC=CC=C1)(C2=CC=C(C=C2)C)=O
IUPAC-namn (E)-N'-bensyliden-4-metylbensensulfonohydrazid
Molekylvikt (g/mol) 274.37
Formel vikt 274.08