Läs mer
4-metyl-2-(fenylmetylen)hydrazid bensensulfonsyra, TRC
Produktkod. 30472543
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30472543 100 mg
1 options
Produktkod. 30472543 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM226208100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Kemiskt namn eller material 4-Methyl-2-(phenylmethylene)hydrazide Benzenesulfonic Acid
CAS 1006894-79-6
Molekylformel C14H14N2O2S
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C14H14N2O2S/c1-12-7-9-14(10-8-12)19(17,18)16-15-11-13-5-3-2-4-6-13/h2-11,16H,1H3/b15-11+
LEDER O=S(N/N=C/C1=CC=CC=C1)(C2=CC=C(C=C2)C)=O
IUPAC-namn (E)-N'-bensyliden-4-metylbensensulfonohydrazid
Molekylvikt (g/mol) 274.37
Formel vikt 274.08
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.