Läs mer
4-metyl-2-fenyltiazol-5-karboxylsyra, 97 %
Produktkod. 15490768
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15490768 1 g 1g
15471246 250 mg 250mg
15400778 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15490768 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H54487.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
CAS: 33763-20-1 | C11H8NO2S | 218,25 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 33763-20-1
Molekylformel C11H8NO2S
Molekylvikt (g/mol) 218.25
MDL-nummer MFCD00141955
InChI-nyckel CRSMRBYEBHOYRM-UHFFFAOYSA-M
Synonym 4-methyl-2-phenylthiazole-5-carboxylic acid, 5-thiazolecarboxylic acid, 4-methyl-2-phenyl, 4-methyl-2-phenyl-thiazole-5-carboxylic acid, 4-methyl-2-phenyl-5-thiazolecarboxylic acid, 2-phenyl-4-methylthiazole-5-carboxylic acid, maybridge1_008941, 5-thiazolecarboxylicacid, 4-methyl-2-phenyl, 4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-5-carboxylic acid
PubChem CID 720957
IUPAC-namn 4-metyl-2-fenyl-1,3-tiazol-5-karboxylsyra
LEDER CC1=C(SC(=N1)C1=CC=CC=C1)C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methyl-2-phenylthiazole-5-carboxylic acid
Smältpunkt 202 °C till 206 °C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 219.26
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.