missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Methyl-2-propyl-1H-benzimidazole-6-carboxylic Acid Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Methyl-2-propyl-1H-benzimidazole-6-carboxylic Acid Methyl Ester |
| CAS | 152628-00-7 |
| Molekylformel | C13H16N2O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Methyl 7-methyl-2-propyl-5-benzimidazolecarboxylate, 2-Propyl-4-methyl-1H-benzimidazole-6-carboxylic Acid Methyl Ester, 2-Propyl-4-methylbenzimidazol-6-carboxylic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C13H16N2O2/c1-4-5-11-14-10-7-9(13(16)17-3)6-8(2)12(10)15-11/h6-7H,4-5H2,1-3H3,(H,14,15) |
| LEDER | CCCc1nc2c(C)cc(cc2[nH]1)C(=O)OC |
| IUPAC-namn | methyl 7-methyl-2-propyl-3H-benzimidazole-5-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 232.28 |
| Formel vikt | 232.1212 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?