Läs mer
4-metyl-2-pyrid-3-yl-1,3-tiazol-5-karbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10632675
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10632675 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10306814 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10632675 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC74104CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 958443-39-5
Molekylformel C10H8N2OS
Molekylvikt (g/mol) 204.247
MDL-nummer MFCD12198119
InChI-nyckel KHHZRQVJLBGSNM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-2-pyridin-3-yl thiazole-5-carbaldehyde, 4-methyl-2-pyrid-3-yl-1,3-thiazole-5-carbaldehyde, 4-methyl-2-pyridin-3-yl-1,3-thiazole-5-carbaldehyde, 4-methyl-2-pyridin-3-yl-thiazole-5-carbaldehyde, 4-methyl-2-3-pyridyl-1,3-thiazole-5-carbaldehyde
PubChem CID 43811058
IUPAC-namn 4-metyl-2-pyridin-3-yl-1,3-tiazol-5-karbaldehyd
LEDER CC1=C(SC(=N1)C2=CN=CC=C2)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methyl-2-pyrid-3-yl-1, 3-thiazole-5-carbaldehyde
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 204.25
Procent renhet 97%