Läs mer
(4-metyl-2-pyrid-4-yl-1,3-tiazol-5-yl)metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10597654
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10597654 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10577494 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10597654 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC58609CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-09-2026
Kemiska identifierare
CAS 886851-57-6
Molekylformel C10H10N2OS
Molekylvikt (g/mol) 206.26
MDL-nummer MFCD09817497
InChI-nyckel WSBUFMYJALKFHJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-2-pyridin-4-yl thiazol-5-yl methanol, 4-methyl-2-pyridin-4-yl-1,3-thiazol-5-yl methanol, 4-methyl-2-pyrid-4-yl-1,3-thiazol-5-yl methanol, 5-hydroxymethyl-4-methyl-2-pyridin-4-yl-1,3-thiazole, 5-thiazolemethanol,4-methyl-2-4-pyridinyl, 4-methyl-2-4-pyridyl-1,3-thiazol-5-yl methan-1-ol
PubChem CID 20110144
LEDER CC1=C(CO)SC(=N1)C1=CC=NC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (4-Methyl-2-pyrid-4-yl-1, 3-thiazol-5-yl)methanol
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
IUPAC-namn [4-metyl-2-(pyridin-4-yl)-1,3-tiazol-5-yl]metanol
Formel vikt 206.27
Procent renhet 97%