Läs mer
4-metyl-2-pyrid-4-yl-1,3-tiazol-5-karbonylklorid hydroklorid, 90 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10758465
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10758465 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10420574 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10758465 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC58652CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 953408-88-3
Molekylformel C10H8Cl2N2OS
Molekylvikt (g/mol) 275.147
MDL-nummer MFCD09879910
InChI-nyckel XERFFSPGBNKEDT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-2-pyrid-4-yl-1,3-thiazole-5-carbonyl chloride hydrochloride, 4-methyl-2-pyridin-4-yl-1,3-thiazole-5-carbonyl chloride hydrochloride, 4-methyl-2-pyridin-4-yl-1,3-thiazole-5-carbonyl chloride-hydrogen chloride 1/1, 5-thiazolecarbonylchloride, 4-methyl-2-4-pyridinyl-, hydrochloride 1:1
PubChem CID 24229588
IUPAC-namn 4-metyl-2-pyridin-4-yl-1,3-tiazol-5-karbonylklorid; hydroklorid
LEDER CC1=C(SC(=N1)C2=CC=NC=C2)C(=O)Cl.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methyl-2-pyrid-4-yl-1, 3-thiazole-5-carbonyl chloride hydrochloride
CAS Min % 89.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 90%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 275.16
Procent renhet 90%