Läs mer
4-Methyl-2-quinazolinecarboxylic Acid Ethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Methyl-2-quinazolinecarboxylic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 68674-74-8 |
| Molekylformel | C8 H16 O |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H16O/c1-7(6-9)5-8(2,3)4/h6-7H,5H2,1-4H3 |
| LEDER | CC(CC(C)(C)C)C=O |
| IUPAC-namn | 2,4,4-trimethylpentanal |
| Molekylvikt (g/mol) | 128.212 |
| Formel vikt | 128.12 |