Läs mer
(4-metyl-2-tienyl)metylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10761104
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10761104 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10177522 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10761104 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC30613CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 104163-39-5
Molekylformel C6H9NS
Molekylvikt (g/mol) 127.205
MDL-nummer MFCD06657973
InChI-nyckel CKQHNKAVFNDGMK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylthiophen-2-yl methanamine, 4-methyl-2-thienyl methylamine, 2-thiophenemethanamine,4-methyl, 2-aminomethyl-4-methylthiophene, 4-methyl-2-aminomethyl thiophene, 4-methylthien-2-yl methylamine, 2-thiophenemethanamine, 4-methyl, 1-4-methylthiophen-2-yl methanamine, acmc-1cfbo, 4-methyl-2-thiophenemethanamine
PubChem CID 2795528
IUPAC-namn (4-metyltiofen-2-yl)metanamin
LEDER CC1=CSC(=C1)CN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (4-Methyl-2-thienyl)methylamine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 127.21
Procent renhet 97%