Läs mer
4-metyl-2-(tri-n-butylstannyl)pyridin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15498097
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15498097 1 g 1g
15408107 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15498097 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H51472.03
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 301652-23-3
Molekylformel C18H33NSn
Molekylvikt (g/mol) 382.179
MDL-nummer MFCD07787403
InChI-nyckel SHMPGQWVDZTZBX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-2-tributylstannyl pyridine, 4-methyl-2-tributylstannanyl pyridine, 4-methyl-2-tributylstannyl-pyridine, pyridine, 4-methyl-2-tributylstannyl, acmc-209hdi, 4-methyl-2-tributylstannanylpyridine, 4-methyl-2-tri-n-butylstannyl pyridine
PubChem CID 11222775
IUPAC-namn tributyl-(4-metylpyridin-2-yl)stannan
LEDER CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=NC=CC(=C1)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methyl-2-(tri-n-butylstannyl)pyridine
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2788
Formel vikt 382.16
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.