Läs mer
4-metyl-2-(trifluormetyl)bensoesyra, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15445267
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15445267 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15445267 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32534.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 120985-64-0 | C9H7F3O2 | 204.15 g/mol
4-metyl-2-(trifluormetyl)bensoesyra används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-Methyl-2-(trifluoromethyl)bensoesyra används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvaras svalt, torrt i väl tillslutna utrymmen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
CAS 120985-64-0
Molekylformel C9H7F3O2
MDL-nummer MFCD01631591
Kvantitet 1 g
Synonym 4-methyl-2-trifluoromethyl benzoic acid, 2-trifluoromethy-4-methybenzoic acid, 2-trifluoromethyl-4-methyl-benzoic acid, 4-methyl-2-trifluoromethyl-benzoic acid, 2-carboxy-5-methylbenzotrifluoride, 2-trifluoromethyl-p-toluic acid, 4-carboxy-3-trifluoromethyl toluene, 2-trifluoromethyl-4-methyl benzoic acid, 4-methyl-2-trifluoromethyl benzoicacid
Löslighetsinformation Insoluble in water.
InChI-nyckel PHJOGJTZXVBKJO-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=CC(=C(C=C1)C(O)=O)C(F)(F)F
IUPAC-namn 4-metyl-2-(trifluormetyl)bensoesyra
Molekylvikt (g/mol) 204.15
PubChem CID 2775591
Formel vikt 204.15
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.