Läs mer
4-metyl-2-(trifluormetyl)bensonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15474557
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15474557 5 g 5g
15464557 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15474557 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H31904.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 261952-05-0 | C9H6F3N | 185.15 g/mol
Det används som primär och sekundär reagens.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Den används som primär och sekundär reagens.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt och torrt. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 261952-05-0
Molekylformel C9H6F3N
Molekylvikt (g/mol) 185.15
MDL-nummer MFCD01631596
InChI-nyckel WCZWEODOIUKVHX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-2-trifluoromethyl benzonitrile, 4-methyl-2-trifluoromethyl benzenecarbonitrile, 2-cyano-5-methylbenzotrifluoride, 2-trifluoromethyl-p-tolunitrile, 4-cyano-3-trifluoromethyl toluene, benzonitrile,4-methyl-2-trifluoromethyl
PubChem CID 2775597
IUPAC-namn 4-metyl-2-(trifluormetyl)bensonitril
LEDER CC1=CC(=C(C=C1)C#N)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Smältpunkt 22°C to 28°C
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3439
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 185.15
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.