missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Methyl-3-[[1-oxo-2-(propylamino)propyl]amino]-2-thiophenecarboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Articaine Acid |
| CAS | 114176-52-2 |
| Molekylformel | C12 H18 N2 O3 S |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 4-Methyl-3-[[(2RS)-2-(propylamino)propanoyl]amino]thiophene-2-carboxylic Acid, Articaine Hydrochloride Imp. B (EP), Articaine Acid, Articainic acid, 4-Methyl-3-[[1-oxo-2-(propylamino)propyl]amino]-2-thiophenecarboxylic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18N2O3S/c1-4-5-13-8(3)11(15)14-9-7(2)6-18-10(9)12(16)17/h6,8,13H,4-5H2,1-3H3,(H,14,15)(H,16,17) |
| LEDER | CCCNC(C)C(=O)Nc1c(C)csc1C(=O)O |
| IUPAC-namn | 4-methyl-3-[2-(propylamino)propanoylamino]thiophene-2-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 270.348 |
| Formel vikt | 270.104 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?