missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-Methyl-3-[[(2RS)-2-(propylamino)propanoyl]amino]thiophene-2-carboxylic Acid Hydrochloride (Articaine Acid Hydrochloride), Mikromol™

Produktkod. 17991786
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17991786 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17991786 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0369.02

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

4-Methyl-3-[[(2RS)-2-(propylamino)propanoyl]amino]thiophene-2-carboxylic Acid Hydrochloride (Articaine Acid Hydrochloride)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Articaine Acid Hydrochloride
CAS 2984195-05-1
Analyt- eller komponentnamn Articaine Acid Hydrochloride
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C12 H18 N2 O3 S . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 4-Methyl-3-[[(2RS)-2-(propylamino)propanoyl]amino]thiophene-2-carboxylic Acid, Articaine Hydrochloride Imp. B (EP), Articaine Acid, Articainic acid, 4-Methyl-3-[[1-oxo-2-(propylamino)propyl]amino]-2-thiophenecarboxylic acid, Articaine USP Related Compound B, Articaine USP RC B, 4-Methyl-3-[[(2RS)-2-(propylamino)propanoyl]amino]thiophene-2-carboxylic Acid Hydrochloride, Articaine Hydrochloride Imp. B (EP) as Hydrochloride, Articaine Acid Hydrochloride, Articaine Related Compound B as Hydrochloride, Articaine Hydrochloride Impurity B as Hydrochloride, Articaine Impurity B as Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C12H18N2O3S.ClH/c1-4-5-13-8(3)11(15)14-9-7(2)6-18-10(9)12(16)17;/h6,8,13H,4-5H2,1-3H3,(H,14,15)(H,16,17);1H
LEDER Cl.CCCNC(C)C(=O)Nc1c(C)csc1C(=O)O
IUPAC-namn 4-methyl-3-[2-(propylamino)propanoylamino]thiophene-2-carboxylic acid;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 306.81
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 306.0805 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.