missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Methyl-3-[[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]benzoic acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Methyl-3-[(4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl)amino]benzoic Acid |
| CAS | 641569-94-0 |
| Molekylformel | C17 H14 N4 O2 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | Benzoic acid','4-methyl-3-[[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]-, 4-Methyl-3-[[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]benzoic acid, Nilotinib acid |
| InChI formel | InChI=1S/C17H14N4O2/c1-11-4-5-12(16(22)23)9-15(11)21-17-19-8-6-14(20-17)13-3-2-7-18-10-13/h2-10H,1H3,(H,22,23)(H,19,20,21) |
| LEDER | Cc1ccc(cc1Nc2nccc(n2)c3cccnc3)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 4-methyl-3-[(4-pyridin-3-ylpyrimidin-2-yl)amino]benzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 306.32 |
| Formel vikt | 306.1117 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?