Läs mer
(4-metyl-3,4-dihydro-2H-1,4-bensoxazin-7-yl)metylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10731864
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10731864 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10127863 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10731864 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC13513DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 946409-08-1
Molekylformel C10H14N2O
Molekylvikt (g/mol) 178.235
MDL-nummer MFCD11109315
InChI-nyckel PGIOCCIKSFJJMR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-3,4-dihydro-2h-1,4-benzoxazin-7-yl methylamine, 4-methyl-2,3-dihydro-1,4-benzoxazin-7-yl methanamine, 4-methyl-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 oxazin-7-yl methanamine, 1-4-methyl-2,3-dihydro-1,4-benzoxazin-7-yl methanamine, 4-methyl-2h,3h-benzo e 1,4-oxazin-7-yl methylamine, 1-4-methyl-3,4-dihydro-2h-1,4-benzoxazin-7-yl methanamine
PubChem CID 33589445
IUPAC-namn (4-metyl-2,3-dihydro-1,4-bensoxazin-7-yl)metanamin
LEDER CN1CCOC2=C1C=CC(=C2)CN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (4-Methyl-3, 4-dihydro-2H-1, 4-benzoxazin-7-yl)methylamine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 178.23
Procent renhet 97%