Läs mer
4-metyl-3,4-dihydro-2H-1,4-bensoxazin-2-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10693615
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10693615 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10537274 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10693615 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC29801DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 212578-38-6
Molekylformel C10H11NO3
Molekylvikt (g/mol) 193.202
MDL-nummer MFCD11506351
InChI-nyckel SSVIRLKDUUXSTR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-3,4-dihydro-2h-1,4-benzoxazine-2-carboxylic acid, 4-methyl-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 oxazine-2-carboxylic acid, 2h-1,4-benzoxazine-2-carboxylic acid, 3,4-dihydro-4-methyl, 4-methyl-2h,3h-benzo e 1,4-oxazine-2-carboxylic acid, 3,4-dihydro-4-methyl-2h-1,4-benzoxazine-2-carboxylic acid, 3,4-dihydro-4-methyl-2h-1,4-benzoxazine-2-carboxylic acid, 3,4-dihydro-4-methyl-2h-1,4-benzoxazole-2-carboxylic acid
PubChem CID 10845449
IUPAC-namn 4-metyl-2,3-dihydro-1,4-bensoxazin-2-karboxylsyra
LEDER CN1CC(OC2=CC=CC=C21)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methyl-3, 4-dihydro-2H-1, 4-benzoxazine-2-carboxylic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 193.2
Procent renhet 97%