Läs mer
4-Methyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-6-sulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. p-3629705
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Amber Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Produktkod. 10512984
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC36103CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 892948-94-6
Molekylformel C9H10ClNO3S
Molekylvikt (g/mol) 247.69
MDL-nummer MFCD10700049
InChI-nyckel LHMOALYDXXCXLZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-3,4-dihydro-2h-1,4-benzoxazine-6-sulfonyl chloride, 4-methyl-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 oxazine-6-sulfonyl chloride, 2h-1,4-benzoxazine-6-sulfonyl chloride, 3,4-dihydro-4-methyl, 4-methyl-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 oxazine-6-sulfonylchloride, 4-methyl-3,4-dihydro-2h-1,4-benzoxazine-6-sulfonyl, 3,4-dihydro-4-methyl-2h-1,4-benzoxazine-6-sulfonyl chloride, 4-methyl-3,4-dihydro-2h-benzo 1,4 oxazine-6-sulfonyl chloride, chloro 4-methyl 2h,3h-benzo 3,4-e 1,4-oxazaperhydroin-6-yl sulfone
PubChem CID 43811036
IUPAC-namn 4-methyl-2,3-dihydro-1,4-benzoxazine-6-sulfonyl chloride
LEDER CN1CCOC2=C1C=C(C=C2)S(Cl)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methyl-3, 4-dihydro-2H-1, 4-benzoxazine-6-sulfonyl chloride
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Amber Glass Bottle
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 247.7
Procent renhet 97%