Läs mer
4-Methyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-7-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10374272
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Amber Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10374272 1 g Amber Glass Bottle 1g
10140732 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10374272 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC13501DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 532391-89-2
Molekylformel C10H11NO3
Molekylvikt (g/mol) 193.202
InChI-nyckel XWYHWMDBIRZPFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-3,4-dihydro-2h-1,4-benzoxazine-7-carboxylic acid, 4-methyl-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 oxazine-7-carboxylic acid, 2h-1,4-benzoxazine-7-carboxylic acid, 3,4-dihydro-4-methyl, pubchem22096, 4-methyl-3,4-dihydro-2h-1,4-benzoxazine-7-carboxyl, 4-methyl-2h,3h-benzo e 1,4-oxazaperhydroine-7-carboxylic acid
PubChem CID 2795296
IUPAC-namn 4-methyl-2,3-dihydro-1,4-benzoxazine-7-carboxylic acid
LEDER CN1CCOC2=C1C=CC(=C2)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methyl-3, 4-dihydro-2H-1, 4-benzoxazine-7-carboxylic acid
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Amber Glass Bottle
Kvantitet 1 g
Formel vikt 193.2
Procent renhet 97%