Läs mer
(4-metyl-3,4-dihydro-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazin-7-yl)metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. p-3541079
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10001104 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10707485 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10001104 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC62009CB
Kemiska identifierare
CAS 921938-81-0
Molekylformel C9H12N2O2
Molekylvikt (g/mol) 180.207
MDL-nummer MFCD09817507
InChI-nyckel PPBFQXGUORHMBA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-3,4-dihydro-2h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazin-7-yl methanol, 4-methyl-2h,3h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazin-7-yl methanol, 4-methyl-2h,3h-pyridino 2,3-e 1,4-oxazin-7-yl methan-1-ol, 2h-pyrido 3,2-b-1,4-oxazine-7-methanol,3,4-dihydro-4-methyl
PubChem CID 24229648
IUPAC-namn (4-metyl-2,3-dihydropyrido[3,2-b][1,4]oxazin-7-yl)metanol
LEDER CN1CCOC2=C1N=CC(=C2)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (4-Methyl-3,4-dihydro-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazin-7-yl)methanol
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 180.21
Procent renhet 97%