Läs mer
(4-Methyl-3,4-dihydro-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazin-7-yl)methylamine, 90%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10474813
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Amber Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10474813 1 g Amber Glass Bottle 1g
10143174 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10474813 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC62013DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 915707-59-4
Molekylformel C9H13N3O
Molekylvikt (g/mol) 179.223
MDL-nummer MFCD09065018
InChI-nyckel OGPGKFFHFGZOBY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-3,4-dihydro-2h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazin-7-yl methylamine, 4-methyl-2h,3h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazin-7-yl methanamine, 4-methyl-2h,3h-pyridino 2,3-e 1,4-oxazin-7-yl methylamine, 4-methyl-2,3-dihydropyrido 3,2-b 1,4 oxazin-7-yl methanamine, 3,4-dihydro-4-methyl-2h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazin-7-yl methylamine, 4-methyl-3,4-dihydro-2h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazin-7-yl methanamine, 1-4-methyl-3,4-dihydro-2h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazin-7-yl methanamine, 1-4-methyl-2h,3h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazin-7-yl methanamine, 2h-pyrido 3,2-b-1,4-oxazine-7-methanamine,3,4-dihydro-4-methyl
PubChem CID 24229650
IUPAC-namn (4-methyl-2,3-dihydropyrido[3,2-b][1,4]oxazin-7-yl)methanamine
LEDER CN1CCOC2=C1N=CC(=C2)CN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (4-Methyl-3,4-dihydro-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazin-7-yl)methylamine
CAS Min % 89.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 90%
Förpackning Amber Glass Bottle
Kvantitet 1 g
Formel vikt 179.22
Procent renhet 90%