Läs mer
4-metyl-3,4-dihydro-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazin-7-karbonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10153174
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10153174 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
11316855 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10153174 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC62016DA
Kemiska identifierare
CAS 912569-63-2
Molekylformel C9H9N3O
Molekylvikt (g/mol) 175.191
MDL-nummer MFCD09065019
InChI-nyckel VLSVLSBIHZDQTF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-3,4-dihydro-2h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazine-7-carbonitrile, 4-methyl-2h,3h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazine-7-carbonitrile, 4-methyl-2h,3h-pyridino 2,3-e 1,4-oxazine-7-carbonitrile, 2h-pyrido 3,2-b-1,4-oxazine-7-carbonitrile,3,4-dihydro-4-methyl
PubChem CID 24229651
IUPAC-namn 4-metyl-2,3-dihydropyrido[3,2-b][1,4]oxazin-7-karbonitril
LEDER CN1CCOC2=C1N=CC(=C2)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methyl-3,4-dihydro-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazine-7-carbonitrile
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 175.19
Procent renhet 97%