Läs mer
4-metyl-3,4-dihydro-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazin-7-karbonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Methyl-3,4-dihydro-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazine-7-carbonitrile |
| CAS Min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 5 g |
| Formel vikt | 175.19 |
| Procent renhet | 97% |