Läs mer
4-metyl-3,4-dihydro-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazin-7-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10544974
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10544974 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10011434 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10544974 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC62001CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 915707-58-3
Molekylformel C9H10N2O3
Molekylvikt (g/mol) 194.19
MDL-nummer MFCD09065017
InChI-nyckel JTDUYLQIBHWRRK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-3,4-dihydro-2h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazine-7-carboxylic acid, 4-methyl-2h,3h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazine-7-carboxylic acid, 2h-pyrido 3,2-b-1,4-oxazine-7-carboxylicacid, 3,4-dihydro-4-methyl, 4-methyl-3,4-dihydro-2h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazine-7-carboxylicacid, 4-methyl-2h,3h-pyridino 2,3-e 1,4-oxazine-7-carboxylic acid, 7-carboxy-3,4-dihydro-4-methyl-2h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazine, 3,4-dihydro-4-methyl-2h-pyrido 3,2-b-1,4-oxazine-7-carboxylic acid, 3,4-dihydro-4-methyl-2h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazine-7-carboxylic acid
PubChem CID 24229645
IUPAC-namn 4-metyl-2,3-dihydropyrido[3,2-b][1,4]oxazin-7-karboxylsyra
LEDER CN1CCOC2=C1N=CC(=C2)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methyl-3,4-dihydro-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazine-7-carboxylic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 194.19
Procent renhet 97%