Läs mer
4'-Methyl-3,4-dihydroxybenzophenone, Mikromol™
Beskrivning
4'-Methyl-3,4-dihydroxybenzophenone
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4'-Methyl-3,4-dihydroxybenzophenone |
| CAS | 1391053-03-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | 4'-Methyl-3,4-dihydroxybenzophenone |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C14 H12 O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 4'-Methyl-3,4-dihydroxybenzophenone, Tolcapone Related Compound A |
| InChI formel | InChI=1S/C14H12O3/c1-9-2-4-10(5-3-9)14(17)11-6-7-12(15)13(16)8-11/h2-8,15-16H,1H3 |
| LEDER | Cc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(O)c(O)c2 |
| IUPAC-namn | (3,4-dihydroxyphenyl)-(4-methylphenyl)methanone |
| Visa mer |