Läs mer
4-Methyl-3-cyclohexen-1-one (contain up to 10% 4-methyl cyclohexanone), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Methyl-3-cyclohexen-1-one |
| CAS | 5259-65-4 |
| Molekylformel | C7 H10 O |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10O/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2H,3-5H2,1H3 |
| LEDER | CC1=CCC(=O)CC1 |
| IUPAC-namn | 4-methylcyclohex-3-en-1-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 110.15 |
| Formel vikt | 110.0732 |