Läs mer
4-Methyl-3-heptanol, erythro + threo, 99%
Produktkod. 11434257
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11434257 25 g 25g
11414257 1 g 1g
11424257 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11434257 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20357.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14979-39-6 | C8H18O | 130.231 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Löslighet
Löslig i etanol, eter, aceton. Något lösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i en väl tillsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14979-39-6
Molekylformel C8H18O
Molekylvikt (g/mol) 130.231
MDL-nummer MFCD00004568
InChI-nyckel BKQICAFAUMRYLZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-3-heptanol, 3-heptanol, 4-methyl, caswell no. 570a, epa pesticide chemical code 571200, 4-methyl-5-heptanol, acmc-1bqfj, dsstox_cid_21519, dsstox_rid_79763, dsstox_gsid_41519, 3-heptanol, 4-methyl-van8c
PubChem CID 26989
IUPAC-namn 4-metylheptan-3-ol
LEDER CCCC(C)C(CC)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methyl-3-heptanol
Namnnotering erythro + threo
Densitet 0.83
Kokpunkt 98°C to 99°C (75 mmHg)
Flampunkt 59°C (138°F)
Brytningsindex 1.431
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN1987
Beilstein 1733008
Löslighetsinformation Soluble in ethanol,ether,acetone. Slightly soluble in water.
Formel vikt 130.23
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.