Läs mer
4'-Methyl-3'-nitroacetophenone, 99%
Produktkod. 11337386
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11337386 5 g 5g
11347386 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11337386 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L09372.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5333-27-7 | C9H9NO3 | 179.175 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5333-27-7
Molekylformel C9H9NO3
Molekylvikt (g/mol) 179.175
MDL-nummer MFCD00033858
InChI-nyckel YRBBMDOBWRUMEZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 79246
IUPAC-namn 1-(4-metyl-3-nitrofenyl)etanon
LEDER CC1=C(C=C(C=C1)C(=O)C)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4'-Methyl-3'-nitroacetophenone
Smältpunkt 58°C to 62°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 1953352
Synonym 4'-methyl-3'-nitroacetophenone, 1-4-methyl-3-nitrophenyl ethanone, 4-methyl-3-nitroacetophenone, ethanone, 1-4-methyl-3-nitrophenyl, 1-4-methyl-3-nitrophenyl ethan-1-one, ethanone,1-4-methyl-3-nitrophenyl, 1-acetyl-4-methyl-3-nitrobenzene, pubchem3328, 3-nitro-4-methylacetophenon, ksc597m2h
Formel vikt 179.18
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.