missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Methyl-3-nitroanisole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Methyl-3-nitroanisole |
| CAS | 17484-36-5 |
| Molekylformel | C8 H9 N O3 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | Benzene','4-methoxy-1-methyl-2-nitro-, Anisole','4-methyl-3-nitro- (6CI,7CI,8CI), 4-Methoxy-1-methyl-2-nitrobenzene, 2-Nitro-4-methoxytoluene, 3-Nitro-4-methylanisole, 4-Methoxy-2-nitrotoluene, 4-Methyl-3-nitroanisole |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9NO3/c1-6-3-4-7(12-2)5-8(6)9(10)11/h3-5H,1-2H3 |
| LEDER | COc1ccc(C)c(c1)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 4-methoxy-1-methyl-2-nitrobenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 167.16 |
| Formel vikt | 167.0582 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?