Läs mer
4-metyl-3-nitrobensaldehyd, 98 %
Produktkod. 11313077
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11313077 1 g 1g
11323077 5 g 5g
11333077 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11313077 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L13454.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-08-2026
CAS: 31680-07-6 | C8H7NO3 | 165,15 g/mol
4-Metyl-3-nitrobensaldehyd är en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden 4-Methyl-3-nitrobenzaldehyde är en viktig
råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel. Den är känslig för luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 31680-07-6
Molekylformel C8H7NO3
Molekylvikt (g/mol) 165.15
MDL-nummer MFCD00017011
InChI-nyckel KHWGAWBXQOKXIJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-nitro-p-tolualdehyde, 4-methyl-3-nitro-benzaldehyde, 3-nitro-4-methylbenzaldehyde, benzaldehyde, 4-methyl-3-nitro, methylnitrobenzaldehyde, pubchem8157, acmc-209hod, 4-methyl-3-nitrobenzaldehyde
PubChem CID 1798998
IUPAC-namn 4-metyl-3-nitrobensaldehyd
LEDER CC1=CC=C(C=O)C=C1[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methyl-3-nitrobenzaldehyde
Smältpunkt 44°C to 48°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Kvantitet 1 g
Beilstein 1637706
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 165.15
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.